β-Alanine-tert-butylester hydrochloride 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
beta-Alanine tert-Butyl ester hydrochloride, β-Alanine t-butyl ester hydrochloride, H-β-Ala-OtBu·HCl, H-beta-Ala-OtBu·HCl, H-beta-Ala-OtBu.HCl, H-β-Ala-OtBu.HCl, tert-Butyl 3-aminopropanoate hydrochloride
Purity: 95%
CAS No.: 58620-93-2
Molecular Formula: C7H15NO2.HCl
Formula Weight: 181.66
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Solid
Melting Point: 167-169°
Beilstein Reference: 6660122
MDL No.: MFCD00058258
Formule:
C₇H₁₆ClNO₂ Poids moléculaire: 181.66 g/mol Point de fusion: 167…169 °C |
Numéro MDL:
MFCD00058258 Numéro CAS: 58620-93-2 |