Imprimer
3-Bromo-6-chloro-2-méthylpyridine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-2-chloro-6-méthylpyridine, 5-Bromo-2-chloro-6-picoline, 3-Bromo-6-chloro-2-picoline
H64333.06 H64333.14
H64333.06EA 33.1 EUR
H64333.06 H64333.14
3-Bromo-6-chloro-2-méthylpyridine 98%
3-Bromo-6-chloro-2-méthylpyridine
Purity: 98% CAS No.: 132606-40-7 Molecular Formula: C6H5BrClN Formula Weight: 206.47 Physical Form: Liquid Melting Point: 46-47° Boiling Point: 80-84°/2mm lit. Beilstein Reference: 4243997 MDL No.: MFCD07375117
Formule: C₆H₅BrClN
Point d'ébullition: 80…84 °C (2 mmHg) (lit.)                      
Point de fusion: 46…47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07375117
Numéro CAS: 132606-40-7