2-chloro-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Chloro-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 95%
CAS No.: 887707-25-7
Molecular Formula: C6H2ClF3IN
Formula Weight: 307.44
Physical Form: Solid
Sensitivity: Light Sensitive
Melting Point: 43°
Beilstein Reference: 10249610
MDL No.: MFCD12024302
Formule:
C₆H₂ClF₃IN Point de fusion: 43 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12024302 Numéro CAS: 887707-25-7 |