Methyl-4-bromopicolinate 97+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Methyl 4-bromopicolinate, Methyl 4-bromopyridine-2-carboxylate
Purity: 97+%
CAS No.: 29681-42-3
Molecular Formula: C7H6BrNO2
Formula Weight: 216.03
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Melting Point: 54-56°
Beilstein Reference: 473047
MDL No.: MFCD07374897
Formule:
C₇H₆BrNO₂ Point de fusion: 54…56 °C |
Numéro MDL:
MFCD07374897 Numéro CAS: 29681-42-3 |