Imprimer
4,6-Dichloro-o-crésol 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3,5-Dichloro-2-hydroxytoluene, 2,4-Dichloro-6-methylphenol, 1,3-Dichloro-4-hydroxy-5-methylbenzene
H64312.03 H64312.06
H64312.03EA 61.6 EUR
H64312.03 H64312.06
4,6-Dichloro-o-crésol 98%
4,6-Dichloro-o-crésol
Purity: 98% CAS No.: 1570-65-6 Molecular Formula: C7H6Cl2O Formula Weight: 177.02 Physical Form: Solid Appearance: Brown Melting Point: 52-56° Boiling Point: 225° lit. Beilstein Reference: 1864865 UN No.: UN3077 MDL No.: MFCD00019988
Formule: C₇H₆Cl₂O
Poids moléculaire: 177.03 g/mol
Point d'ébullition: 225 °C (lit.)                      
Point de fusion: 52…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019988
Numéro CAS: 1570-65-6
EINECS: 216-382-9