3-Amino-2-bromo-6-méthylpyridine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Bromo-6-methylpyridin-3-amine, 3-Amino-2-bromo-6-picoline, 5-Amino-6-bromo-2-picoline
Purity: 98%
CAS No.: 126325-53-9
Molecular Formula: C6H7BrN2
Formula Weight: 187.04
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
Beilstein Reference: 4243986
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD03095078
Formule:
C₆H₇BrN₂ |
Numéro MDL:
MFCD03095078 Numéro CAS: 126325-53-9 ADR: 6.1,III |