Imprimer
2-Bromo-5-nitro-6-picoline 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Bromo-6-méthyl-5-nitropyridine
H64299.06 H64299.14
H64299.06EA 59.5 EUR
H64299.06 H64299.14
2-Bromo-5-nitro-6-picoline 97%
2-Bromo-5-nitro-6-picoline
Purity: 97% CAS No.: 22282-96-8 Molecular Formula: C6H5BrN2O2 Formula Weight: 217.02 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Melting Point: 67-72° Beilstein Reference: 135841 MDL No.: MFCD03095219
Formule: C₆H₅BrN₂O₂
Point de fusion: 67…72 °C
Numéro MDL: MFCD03095219
Numéro CAS: 22282-96-8