3-Bromo-4-méthoxypyridine 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 82257-09-8
Molecular Formula: C6H6BrNO
Formula Weight: 188.02
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Liquid
Appearance: Pale yellow
Beilstein Reference: 1423610
MDL No.: MFCD05664024
Formule:
C₆H₆BrNO |
Numéro MDL:
MFCD05664024 Numéro CAS: 82257-09-8 |