Imprimer
(S)-Oxiran-2-ylmethyl-3-nitrobenzenesulphonate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (S)-(+)-Glycidyl nosylate, (S)-Oxiran-2-ylmethyl 3-nitrobenzenesulphonate, Glycidyl (S)-(+)-3-nitrobenzenesulphonate
H64289.06 H64289.14
H64289.06EA 115 EUR
H64289.06 H64289.14
(S)-Oxiran-2-ylmethyl-3-nitrobenzenesulphonate 98%
(S)-Oxiran-2-ylmethyl-3-nitrobenzenesulphonate
Purity: 98% CAS No.: 115314-14-2 Molecular Formula: C9H9NO6S Formula Weight: 259.23 Melting Point: 63-66° Beilstein Reference: 4704457 MDL No.: MFCD00064582
Formule: C₉H₉NO₆S
Poids moléculaire: 259.23 g/mol
Point de fusion: 63…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064582
Numéro CAS: 115314-14-2