Ethyl 3-amino-3-iminopropanoate hydrochloride 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Ethyl 2-amidinoacetate hydrochloride
Purity: 95%
CAS No.: 57508-48-2
Molecular Formula: C5H10N2O2.HCl
Formula Weight: 166.60
Physical Form: Solid
Melting Point: 105-108°
Beilstein Reference: 3694030
MDL No.: MFCD06797615
Formule:
C₅H₁₁ClN₂O₂ Point de fusion: 105…108 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06797615 Numéro CAS: 57508-48-2 |