Imprimer
Methyl-2-amino-5-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 2-amino-5-(trifluoromethyl)benzoate
H64283.03 H64283.06
H64283.03EA 119 EUR
H64283.03 H64283.06
Methyl-2-amino-5-(trifluoromethyl)benzoate 98%
Methyl-2-amino-5-(trifluoromethyl)benzoate
Purity: 98% CAS No.: 117324-58-0 Molecular Formula: C9H8F3NO2 Formula Weight: 219.16 Physical Form: Solid Appearance: White MDL No.: MFCD08234902
Formule: C₉H₈F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08234902
Numéro CAS: 117324-58-0