Acide 3-bromo-2-pyridinecarboxylique 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Bromopyridine-2-carboxylic acid, 3-Bromo-2-pyridinecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 30683-23-9
Molecular Formula: C6H4BrNO2
Formula Weight: 202.01
Physical Form: Solid
Density: 1.813
Melting Point: 141-144°
Beilstein Reference: 472171
MDL No.: MFCD01320380
Formule:
C₆H₄BrNO₂ Point de fusion: 141…144 °C Densité: 1,813 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01320380 Numéro CAS: 30683-23-9 |