Imprimer
Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)propionate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(4-Hydroxyphenyl)propionic Acid Methyl Ester, Methyl 3-(4-hydroxyphenyl)propanoate, Methyl 3-(4-hydroxyphenyl)propionate, 3-(4-Hydroxy-phenyl)-propionic acid-OMe
H64255.14 H64255.22
H64255.14EA 131 EUR
H64255.14 H64255.22
Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)propionate 98%
Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)propionate
Purity: 98+% CAS No.: 5597-50-2 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Flash Point: 113°(235°F) Physical Form: Powder Appearance: Off-white Melting Point: 39-41° lit. Boiling Point: 108°/11mm Beilstein Reference: 2211073 MDL No.: MFCD00071577
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Poids moléculaire: 180.20 g/mol
Point d'ébullition: 108 °C (11 mmHg)
Point de fusion: 39…41 °C (lit.)                      
Point éclair: >113 °C (235 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00071577
Numéro CAS: 5597-50-2