Imprimer
Acide 4-bromo-2-pyridinecarboxylique 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H64244.03 H64244.06 H64244.14
H64244.03EA 49.9 EUR
H64244.03 H64244.06 H64244.14
Acide 4-bromo-2-pyridinecarboxylique 97%
Acide 4-bromo-2-pyridinecarboxylique
Purity: 97% CAS No.: 30766-03-1 Molecular Formula: C6H4BrNO2 Formula Weight: 202.01 Melting Point: 177-179° Beilstein Reference: 471891 MDL No.: MFCD03426665
Formule: C₆H₄BrNO₂
Point de fusion: 177…179 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426665
Numéro CAS: 30766-03-1