2-Amino-4-fluoropyridine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 944401-77-8
Molecular Formula: C5H5FN2
Formula Weight: 112.04
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Appearance: Pale yellow
Beilstein Reference: 15519014
MDL No.: MFCD09260906
Formule:
C₅H₅FN₂ |
Numéro MDL:
MFCD09260906 Numéro CAS: 944401-77-8 |