Imprimer
Diethyl(3-pyridyl)borane 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H64225.06 H64225.14 H64225.22
H64225.06EA 67.7 EUR
H64225.06 H64225.14 H64225.22
Diethyl(3-pyridyl)borane 98%
Diethyl(3-pyridyl)borane
Purity: 98% CAS No.: 89878-14-8 Molecular Formula: C9H14BN Formula Weight: 147.03 Physical Form: Solid Melting Point: 172-175° lit. Beilstein Reference: 4381494 MDL No.: MFCD00012348
Formule: C₉H₁₄BN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012348
Numéro CAS: 89878-14-8