2-Chloro-1-nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3,5-Bis(trifluoromethyl)-2-chloronitrobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 654-55-7
Molecular Formula: C8H2ClF6NO2
Formula Weight: 293.55
Physical Form: Solid
Beilstein Reference: 2888862
MDL No.: MFCD04972677
Formule:
C₈H₂ClF₆NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04972677 Numéro CAS: 654-55-7 |