Imprimer
2-Fluoro-5-nitropyridine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H64210.06 H64210.14
H64210.06EA 68.1 EUR
H64210.06 H64210.14
2-Fluoro-5-nitropyridine 98%
2-Fluoro-5-nitropyridine
Purity: 98% CAS No.: 456-24-6 Molecular Formula: C5H3FN2O2 Formula Weight: 142.09 Physical Form: Liquid Density: 1.41 Refractive Index: 1.5250 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless to pale yellow Melting Point: 17-21° Boiling Point: 86-87°/7mm lit. Beilstein Reference: 120351 MDL No.: MFCD03095059
Formule: C₅H₃FN₂O₂
Point d'ébullition: 86…87 °C (7 mmHg) (lit.)                      
Point de fusion: 17…21 °C
Densité: 1,41
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095059
Numéro CAS: 456-24-6
EINECS: 207-260-6