4-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Formylphenylboronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde, 4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 128376-64-7
Molecular Formula: C13H17BO3
Formula Weight: 232.09
Physical Form: Crystalline solid
Appearance: Off-white
Melting Point: 54-59°
Beilstein Reference: 7704448
MDL No.: MFCD04972375
Formule:
C₁₃H₁₇BO₃ Poids moléculaire: 232.086 g/mol Point de fusion: 54…59 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04972375 Numéro CAS: 128376-64-7 |