Imprimer
Cyclohexylboronic acid pinacol ester 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Cyclohexylboronic acid Pinacol ester, 2-Cyclohexyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, (4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohexane
H64178.03 H64178.06 H64178.14
H64178.03EA 57.8 EUR
H64178.03 H64178.06 H64178.14
Cyclohexylboronic acid pinacol ester 97%
Cyclohexylboronic acid pinacol ester
Purity: 97% CAS No.: 87100-15-0 Molecular Formula: C12H23BO2 Formula Weight: 210.12 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless MDL No.: MFCD04038749
Formule: C₁₂H₂₃BO₂
Poids moléculaire: 210.12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038749
Numéro CAS: 87100-15-0