Imprimer
Vitamine A acétate dans la gélatine, 500,000 I.U./g
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acétate de rétinyle
A16237.14 A16237.22 A16237.36
A16237.14EA 39.6 EUR
A16237.14 A16237.22 A16237.36
Vitamine A acétate dans la gélatine, 500,000 I.U./g
Acétate de rétinyle
CAS No.: 127-47-9 Beilstein Reference: 1915439 Merck Reference: 14,10013 MDL No.: MFCD00019413
Formule: C₂₂H₃₂O₂
Poids moléculaire: 328.49 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00019413
Numéro CAS: 127-47-9
EINECS: 204-844-2
Indice Merck: 14,10013