Imprimer
2,5-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H64140.06 H64140.14
H64140.06EA 250 EUR
H64140.06 H64140.14
2,5-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde 97%
2,5-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 4925-88-6 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Physical Form: Solid Appearance: Off-white Melting Point: 82-86° Beilstein Reference: 1866592 MDL No.: MFCD02253192
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Point de fusion: 82…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02253192
Numéro CAS: 4925-88-6