Imprimer
9,9'-Spirobi[9H-fluorene] 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H64133.03 H64133.06
H64133.03EA 76.8 EUR
H64133.03 H64133.06
9,9'-Spirobi[9H-fluorene] 98%
9,9'-Spirobi[9H-fluorene]
Purity: 98% CAS No.: 159-66-0 Molecular Formula: C25H16 Formula Weight: 316.40 Physical Form: Solid Appearance: White to pale yellow Melting Point: 195-200° Beilstein Reference: 1914463 MDL No.: MFCD08704216
Formule: C₂₅H₁₆
Point de fusion: 195…200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08704216
Numéro CAS: 159-66-0