7-Bromo-1-heptene 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 4117-09-3
Molecular Formula: C7H13Br
Formula Weight: 177.08
Flash Point: 58°(136°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.162
Refractive Index: 1.4660
Appearance: Colourless to pale yellow
Boiling Point: 27°/1mm
Beilstein Reference: 1740861
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD01631137
Formule:
C₇H₁₃Br Point d'ébullition: 27 °C (1 mmHg) Densité: 1,162 Point éclair: 58 °C (136 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01631137 Numéro CAS: 4117-09-3 ADR: 3,III |