Imprimer
2-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-(Trifluoromethyl)-3-pyridylboronic acid, 2-(Trifluoromethyl)pyridin-5-ylboronic acid, 2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-boronic acid, (6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)boronic acid
H64106.03 H64106.06
H64106.03EA 148 EUR
H64106.03 H64106.06
2-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid 98%
2-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 868662-36-6 Molecular Formula: C6H5BF3NO2 Formula Weight: 190.92 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD07375381
Formule: C₆H₅BF₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07375381
Numéro CAS: 868662-36-6