2,2-dimethylbut-3-enoic acid 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2,2-Dimethylbut-3-enoic acid
Purity: 95%
CAS No.: 10276-09-2
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Density: 0.957
Refractive Index: 1.4295
Appearance: Colourless
Melting Point: -6°
Boiling Point: 185°
Beilstein Reference: 1700758
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00196967
Formule:
C₆H₁₀O₂ Poids moléculaire: 114.144 g/mol Point d'ébullition: 185 °C Point de fusion: –6 °C Densité: 0.957 |
Numéro MDL:
MFCD00196967 Numéro CAS: 10276-09-2 ADR: 8 III |