9-Phenylcarbazole-3-boronic acid 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(9-Phenyl-9H-carbazol-3-yl)boronic acid, 9-Phenyl-3-carbazoleboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 854952-58-2
Molecular Formula: C18H14BNO2
Formula Weight: 287.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Beilstein Reference: 10566519
MDL No.: MFCD12196936
Formule:
C₁₈H₁₄BNO₂ |
Numéro MDL:
MFCD12196936 Numéro CAS: 854952-58-2 |