trans-3-Chloro-β-nitrostyrene 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 37888-03-2
Molecular Formula: C8H6ClNO2
Formula Weight: 183.59
Physical Form: Powder
Appearance: Pale yellow
Melting Point: 48-52°
Beilstein Reference: 2087804
MDL No.: MFCD00175518
Formule:
C₈H₆ClNO₂ Poids moléculaire: 183.59 g/mol Point de fusion: 48…52 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00175518 Numéro CAS: 37888-03-2 |