Imprimer
4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H64044.03 H64044.06
H64044.03EA 82 EUR
H64044.03 H64044.06
4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde 98%
4-Bromo-2,3-difluorobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 644985-24-0 Molecular Formula: C7H3BrF2O Formula Weight: 221.00 Physical Form: Powder Appearance: Off-white Melting Point: 66-67° Beilstein Reference: 9551272 MDL No.: MFCD09258953
Formule: C₇H₃BrF₂O
Poids moléculaire: 221.00 g/mol
Point de fusion: 66…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258953
Numéro CAS: 644985-24-0