Thiazole-4-carboxaldehyde 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 95%
CAS No.: 3364-80-5
Molecular Formula: C4H3NOS
Formula Weight: 113.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder
Appearance: Pale brown
Melting Point: 61-65°
Beilstein Reference: 107137
MDL No.: MFCD00626896
Formule:
C₄H₃NOS Point de fusion: 61…65 °C |
Numéro MDL:
MFCD00626896 Numéro CAS: 3364-80-5 |