2-Bromo-m-toluidine 97+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97+%
CAS No.: 54879-20-8
Molecular Formula: C7H8BrN
Formula Weight: 186.05
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formule:
C₇H₈BrN Point d'ébullition: 48 °C (0,03 mmHg) Densité: 1,489 Point éclair: >110 °C (230 °F) |
Numéro MDL:
MFCD06411367 Numéro CAS: 54879-20-8 ADR: 6.1,III |