Imprimer
Boc-D-ABU-OH 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (R)-2-(Boc-amino)butyric acid
H63991.03 H63991.06 H63991.14
H63991.03EA 63 EUR
H63991.03 H63991.06 H63991.14
Boc-D-ABU-OH 95%
Boc-D-ABU-OH
Purity: 95% CAS No.: 45121-22-0 Molecular Formula: C9H17NO4 Formula Weight: 203.24 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Liquid Appearance: Yellow MDL No.: MFCD00270335
Formule: C₉H₁₇NO₄
Poids moléculaire: 203.238 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00270335
Numéro CAS: 45121-22-0