Imprimer
7-Bromoquinoline 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H63987.03 H63987.06
H63987.03EA 178 EUR
H63987.03 H63987.06
7-Bromoquinoline 95%
7-Bromoquinoline
Purity: 95% CAS No.: 4965-36-0 Molecular Formula: C9H6BrN Formula Weight: 208.06 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid MDL No.: MFCD03695823
Formule: C₉H₆BrN
Poids moléculaire: 208.06 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03695823
Numéro CAS: 4965-36-0