L-Aspartic aciddiethyl ester hydrochloride 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 98%
CAS No.: 16115-68-7
Molecular Formula: C8H15NO4.HCl
Formula Weight: 225.67
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00038910
Formule:
C₈H₁₅NO₄·HCl Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00038910 Numéro CAS: 16115-68-7 |