Imprimer
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexaméthyldisilazane) ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A15139.0F A15139.AE A15139.AP
A15139.0FEA 505 EUR
A15139.0F A15139.AE A15139.AP
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexaméthyldisilazane) ≥98%
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexaméthyldisilazane)
Formule: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
Point d'ébullition: 126 °C
Point de fusion: –78 °C
Densité: 0,774
Point éclair: 8 °C (46 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008259
Numéro CAS: 999-97-3
EINECS: 213-668-5
UN: 3286
ADR: 3,II
REACH: 01-2119438176-38
Indice Merck: 14,4689
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce35a38a4179292c4ff37b2f3093018738545e6e&vid=1693ad54a45ca3ae50a06056893e8438d1002549&prid=web&clid=SAPDAM