Imprimer
2-bromo-5-methylthiazole 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-5-methylthiazole
H63951.03 H63951.06
H63951.03EA 42.4 EUR
H63951.03 H63951.06
2-bromo-5-methylthiazole 98%
2-bromo-5-methylthiazole
Purity: 98% CAS No.: 41731-23-1 Molecular Formula: C4H4BrNS Formula Weight: 178.05 MDL No.: MFCD08460610
Formule: C₄H₄BrNS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08460610
Numéro CAS: 41731-23-1