Imprimer
2,3-Dimethylphenylacetic acid 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H63947.03 H63947.06
H63947.03EA 71.6 EUR
H63947.03 H63947.06
2,3-Dimethylphenylacetic acid 95%
2,3-Dimethylphenylacetic acid
Purity: 95% CAS No.: 30981-98-7 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.2 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: Off-white MDL No.: MFCD03844736
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03844736
Numéro CAS: 30981-98-7