Imprimer
Alcool (±)-β-aminophénéthylique 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): DL-2-Phenylglycinol, 2-Amino-2-phenylethanol, DL-Phenylglycinol
H63932.06 H63932.14
H63932.06EA 47.2 EUR
H63932.06 H63932.14
Alcool (±)-β-aminophénéthylique 95%
Alcool (±)-β-aminophénéthylique
Purity: 95% CAS No.: 7568-92-5 Molecular Formula: C8H11NO Formula Weight: 137.18 Physical Form: Solid Appearance: Off-white Melting Point: 49-53° Beilstein Reference: 971219 MDL No.: MFCD00130145
Formule: C₈H₁₁NO
Poids moléculaire: 137.18 g/mol
Point de fusion: 49…53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130145
Numéro CAS: 7568-92-5