N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-3-cyclohexyl-L-alanine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Fmoc-Cha-OH, N-Fmoc-3-cyclohexyl-L-alanine
Purity: 98%
CAS No.: 135673-97-1
Molecular Formula: C24H27NO4
Formula Weight: 393.48
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Beilstein Reference: 7052264
MDL No.: MFCD00065614
Formule:
C₂₄H₂₇NO₄ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00065614 Numéro CAS: 135673-97-1 |