Imprimer
2-Bromo-4,5-difluorophenylacetic acid 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(2-Bromo-4,5-difluorophenyl)acetic acid
H63902.03 H63902.06
H63902.03EA 107 EUR
H63902.03 H63902.06
2-Bromo-4,5-difluorophenylacetic acid 98%
2-Bromo-4,5-difluorophenylacetic acid
Purity: 98% CAS No.: 883502-07-6 Molecular Formula: C8H5BrF2O2 Formula Weight: 251.03 Physical Form: Solid Appearance: Off-white MDL No.: MFCD04973423
Formule: C₈H₅BrF₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973423
Numéro CAS: 883502-07-6