Fmoc-N-Me-D-Leu-OH 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 97%
CAS No.: 103478-63-3
Molecular Formula: C22H25NO4
Formula Weight: 367.44
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder
Appearance: Off-white
Beilstein Reference: 7350417
MDL No.: MFCD00235877
Formule:
C₂₂H₂₅NO₄ |
Numéro MDL:
MFCD00235877 Numéro CAS: 103478-63-3 |