1-Boc-indoline-7-carboxylic acid 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 143262-20-8
Molecular Formula: C14H17NO4
Formula Weight: 263.29
Physical Form: Solid
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Pale Yellow
Melting Point: 182° dec.
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD04973983
Formule:
C₁₄H₁₇NO₄ Point de fusion: 182 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04973983 Numéro CAS: 143262-20-8 ADR: 9,III |