2-Bromo-5-formylpyridine 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
6-Bromonicotinaldehyde, 2-Bromopyridine-5-carbaldehyde, 2-Bromopyridine-5-carboxaldehyde, 6-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
Purity: 95%
CAS No.: 149806-06-4
Molecular Formula: C6H4BrNO
Formula Weight: 186.01
Physical Form: Solid
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Pale yellow
Melting Point: 104-110° dec
MDL No.: MFCD04115419
Formule:
C₆H₄BrNO Point de fusion: 104…110 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04115419 Numéro CAS: 149806-06-4 |