Imprimer
Acide p-toluènesulfonique monohydraté ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Acide toluène-4-sulfonique monohydraté
A14119.0B A14119.0I A14119.30
A14119.0BEA 76 EUR
A14119.0B A14119.0I A14119.30
Acide p-toluènesulfonique monohydraté ≥98%
Acide p-toluènesulfonique monohydraté
Formule: C₇H₈O₃S·1H₂O
Poids moléculaire: 190.22 g/mol
Point d'ébullition: 140 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 103…106 °C (anhydr.)
Densité: 1.24
Point éclair: 150 °C (302 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142137
Numéro CAS: 6192-52-5
EINECS: 203-180-0
UN: 2585
ADR: 8 III
Indice Merck: 12,09671