O-tert-Butyl-L-serine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
H-Ser(tBu)-OH
Purity: 98%
CAS No.: 18822-58-7
Molecular Formula: C7H15NO3
Formula Weight: 161.2
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 220° dec
Beilstein Reference: 2500118
Optical Rotation: -16°(c=1 in water)
MDL No.: MFCD00066088
Formule:
C₇H₁₅NO₃ Point de fusion: 220 °C (déc.) |
Numéro MDL:
MFCD00066088 Numéro CAS: 18822-58-7 |