Fmoc-Arg(Boc)₂-OH 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Nomega,Nomega'-Di-Boc-Nalpha-Fmoc-L-arginine, Fmoc-Arg(Boc)2-OH
Purity: 95%
CAS No.: 143824-77-5
Molecular Formula: C31H40N4O8
Formula Weight: 596.67
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00237008
Formule:
C₃₁H₄₀N₄O₈ Poids moléculaire: 596.68 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00237008 Numéro CAS: 143824-77-5 |