L-Valinamide hydrochloride 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 95%
CAS No.: 3014-80-0
Molecular Formula: C5H12N2O.HCl
Formula Weight: 152.62
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Melting Point: 266-270°
Beilstein Reference: 4198583
Optical Rotation: +26°(c=1 in water)
MDL No.: MFCD00039085
Formule:
C₅H₁₂N₂O Point de fusion: 266…270 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00039085 Numéro CAS: 3014-80-0 |