Fmoc-Lys(Alloc)-OH 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Nepsilon-Allyloxycarbonyl-Nα-Fmoc-L-lysine, Fmoc-Lys(Aloc)-OH
Purity: 95%
CAS No.: 146982-27-6
Molecular Formula: C25H28N2O6
Formula Weight: 452.50
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Beilstein Reference: 5893081
Optical Rotation: -12°(c=1 in DMF)
MDL No.: MFCD00190872
Formule:
C₂₅H₂₈N₂O₆ Poids moléculaire: 452.507 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00190872 Numéro CAS: 146982-27-6 |