Imprimer
(R)-3-(Benzylthio)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Boc-Cys(Bzl)-OH, N-Boc-S-benzyl-L-cysteine
H63736.06 H63736.14
H63736.06EA 40.3 EUR
H63736.06 H63736.14
(R)-3-(Benzylthio)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid 98%
(R)-3-(Benzylthio)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
Purity: 98% CAS No.: 5068-28-0 Molecular Formula: C15H21NO4S Formula Weight: 311.4 Physical Form: Solid Melting Point: 86-88° Beilstein Reference: 2000417 Optical Rotation: -44°(c=1 in acetic acid) MDL No.: MFCD00065567
Formule: C₁₅H₂₁NO₄S
Point de fusion: 86…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065567
Numéro CAS: 5068-28-0
EINECS: 225-772-8