Imprimer
Methyl-3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate
H63719.03 H63719.06
H63719.03EA 193 EUR
H63719.03 H63719.06
Methyl-3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 76575-71-8 Molecular Formula: C7H9NO2S Formula Weight: 171.22 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD00130095
Formule: C₇H₉NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130095
Numéro CAS: 76575-71-8